Print…
Accessories for Optima™ heated circulating baths
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
QR-SE RS14 RS22 RS28 RS38 VR-13 VR-19 VR-24 VR-30 VR-LE VR-SE
462-8255EA 135 EUR
462-8255 462-8263 462-8264 462-8265 462-8266 462-8257 462-8258 462-8133 462-8134 462-8262 462-8261
Accessories for Optima™ heated circulating baths
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta
Uma gama de acessórios de aço inoxidável para usar com os banhos Optima™.
  • As prateleiras sobrelevadas ajudam a acomodar os recipientes de vários tamanhos, alterando a profundidade efectiva do líquido
  • Estão disponíveis robustas racks para tubos de ensaio numa grande variedade de configurações para todos os tamanhos de tubos
Informações de encomenda: os banhos ST5 e P5 têm capacidade para uma das seguintes racks: 462-8251, 462-8252, 462-8253, 462-8254, 462-8255 e 462-8256, a ST12 ou P12 e os banhos maiores têm capacidade para 2 ou mais das seguintesMais informação do produto