Print…
Software for Julabo units
Fornecedor: Julabo
8900005 8900110 8901105
JULA8900005EA 950 EUR
JULA8900005 461-3618 461-0063
Software for Julabo units
Software Programas de Laboratório
Uma gama de software que permite a programação, a visualização e a gravação de processos dependentes do tempo e da temperatura, em conjunto com instrumentos de laboratório. Possibilidades abrangentes de comunicação e trabalho em rede através das interfaces RS232/RS485 e Profibus ajudam a automatizar o laboratório.
  • Funções de arranque/paragem e introdução de valores nominais com funções de zoom gráfico
  • Indicação da capacidade real de aquecimento e refrigeração
  • Repetição de perfis memorizados
  • Visualização de até 4 curvas num diagrama
  • Função de rampa de até 100 passos
Software EasyTemp: Pode ser descarregado gratuitamente. Contacte a VWR para obter mais informações. Ideal para ser usado com unidades Julabo com interface RS232, permitindo o controlo de uma única unidade. Gravação dos valores medidos em formato ASCII.
Software EasyTemp Professional: Permite o controlo de até 24 unidades Julabo com interface RS232 (USB opcional). Gravação de valores medidos em formato ASCII e Excel. Dispondo de até 4 escalas configuráveis, o utilizador pode introduzir fórmulas, tais como o cálculo de médias e as diferenças entre os valores medidos, e também comentários de texto que podem ser visualizados no gráfico.
Programação e gravação de perfis individuais para cada unidade, com display gráfico de até 16 curvas por diagrama
Reprodução gráfica dos valores importantes
Janela individual para o controlo de cada unidade e um botão que pode iniciar as unidades em simultâneo
Os perfis podem ser alterados durante a operação
Programação de rampa completa com até 1000 passos por perfil, para cada unidade
As opções para o EasyTemp Professional incluem o controlo de instrumentos de laboratório de diferentes tipos, p.ex. agitadores de laboratório, agitadores magnéticos, bombas de dosagem e medições de pH. Também há controladores para Devicenet, Profibus, Ethernet e interfaces RS485 disponíveis. Informação detalhada fornecida a pedido.