Print…
VWR®, Películas respiráveis de rayon, para culturas biológicas
Fornecedor: VWR Collection
391-1261EA 114 EUR
391-1261 391-1262
VWR®, Películas respiráveis de rayon, para culturas biológicas
Vedantes Selos de microplaca
Película porosa hidrófoba de 139,7 µm de espessura, com cola de uso médico, para placas de cultura de tecidos, bioblocos e placas de 96 poços, em que a troca gasosa seja necessária para o crescimento de células ou bactérias. Estas películas de rayon minimizam a contaminação cruzada, os derramamentos e a evaporação. Permitem uma troca de ar e CO₂ uniforme em todos os poços, ao contrário das tampas para placas, que favorecem a troca nos poços próximos dos rebordos da placa. O produto esterilizado vem embalado em sacos invioláveis de 25 unidades.
  • Não citotóxicas, altamente permeáveis aos gases
  • Perfuráveis por pontas ou pipetas, para recuperação de amostras
  • Recomendadas para temperaturas entre −20 e +80 °C
C×P de cada película: 142,9×82,6 mm para placas de cultura de tecidos de tamanho standard.