Print…
Soluções de descontaminação, RNase AWAY®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
7000 7002 7003 7005-11
732-2270EA 27 EUR
732-2270 732-2351 732-2271 732-2352
Soluções de descontaminação, RNase AWAY®
Soluções de limpeza Descontaminantes
Solução pronta a usar, para eliminação rápida e fácil de contaminações por RNase em superfícies de trabalho, instrumentos, micropipetas, artigos de vidro e de plástico.
  • Limpeza fácil de vários tipos de superfície
  • Ideal para usar em materiais não autoclaváveis
  • Substitui processos morosos como, por exemplo, o tratamento com dietilpirocarbonato (DEPC)
Solução pronta a usar, para eliminação de contaminações por ADN. Para limpar superfícies de trabalho, instrumentos, micropipetas, termocicladores, etc.