Print…
Absorvente de mercúrio, Chemizorb® Hg
Fornecedor: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 164 EUR
1.01569.0001 1.12576.0001
Absorvente de mercúrio, Chemizorb® Hg
Materiais para controlo de derrames
O Kit Chemizorb® Hg é constituído por um conjunto de reagentes e auxiliares, para a remoção segura e completa de gotas de mercúrio e de vestígios de mercúrio elementar.
  • Para a descontaminação segura e simples de uma área com cerca de um metro quadrado
  • Embora o absorvente Chemizorb Hg não seja nocivo para a pele, é recomendado usar luvas para evitar o contacto com mercúrio
  • Os resíduos que contenham mercúrio devem ser eliminados de acordo com os regulamentos oficiais de eliminação de resíduos especiais
Fornecimento: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.
Atenção: Merck products are not available from Avantor in all countries. Please check with your local distributor.