Print…
Absorventes de manutenção
Fornecedor: 3M
MF2001 MM1001 MN1001
121-1001EA 321 EUR
121-1001 121-0016 129-0146
Absorventes de manutenção
Materiais para controlo de derrames
Os absorventes são cinzento-claro quando secos, escurecendo progressivamente com a humidade, para indicar o nível de saturação.
  • Fibras sintéticas inertes, principalmente de PP e poliéster
  • Multiformato combina quatro formatos num só produto que pode ser usado como barreira, almofada, folha ou rolo
  • Minibarreiras devem ser colocadas em redor da base dos equipamentos para conterem e controlarem fugas e derrames
  • Minialmofadas têm uma elevada capacidade de absorção e devem ser usadas na origem da fuga. São resistentes a rasgões e podem ser deixadas no mesmo sítio durante bastante tempo
Used for the control of accidental and routine leaks, drips and spills of oils, lubricants and other non aggressive liquids. They are perfect for cleaning up non aggressive fluids as well as being an effective maintenance management tool.