Print…
Conjuntos de recarga, SPILL-X®
Fornecedor: VWR Chemicals
121-0010EA 491 EUR
121-0010 121-0009 121-0011 121-0012 121-0013
Conjuntos de recarga, SPILL-X®
Materiais para controlo de derrames
Estes conjuntos de recarga podem ser usados com cinco tipos de kits de tratamento SPILL-X®. Estão disponíveis em diferentes formatos.
  • Cada conjunto inclui 6 frascos
Fornecimento: o conjunto multiusos SPILL-X® contém 2 agentes ácidos, 2 agentes cáusticos e 2 agentes solventes, e o conjunto de recarga SPILL-X-FP® com formaldeído inclui 3 agentes de formaldeído e 3 agentes solventes.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable