Print…
Kits portáteis anti-derrames, SPILL-X®
Fornecedor: VWR Chemicals
121-0006EA 1710 EUR
121-0006 121-0007
Kits portáteis anti-derrames, SPILL-X®
Materiais para controlo de derrames
Ideais para pequenos derrames, que podem ocorrer em laboratório. Permitem aceder facilmente ao agente de
controlo apropriado com o produto químico derramado.
  • Tratam derrames perigosos, em vez de se limitarem a absorvê-los
  • Seguros, fáceis de usar, com a capacidade de absorção mais elevada por volume
  • Neutralizam e solidificam ácidos e produtos cáusticos, para facilitar a eliminação de resíduos (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorve solventes e eleva o ponto de inflamação acima dos 60 °C, sem emissão de subprodutos tóxicos (SPILL-X-S®)
  • A caixa SPILL-X® é fornecida nas versões portátil, semiportátil ou de montagem permanente
Os recipientes de PP permitem ambos os tipos de aplicação do agente, isto é, por transferência do conteúdo ou por agitação. Cada frasco é adequado para derrames até 1,9 L (1,4 a 1,9 m²). Transformam os produtos cáusticos e os ácidos em compostos não perigosos que cumprem as especificações EPA relativas a resíduos não perigosos. Podem ser usados para tratar com eficácia derrames acidentais ou libertação de ácidos (SPILL X A®, também adequado para ácido fluorídrico), produtos cáusticos (SPILL X C®), solventes (SPILL X S®) e formaldeído (SPILL X FP®) no local de trabalho.
L×P×A da caixa do kit SPILL-X®: 470×145×550 mm (fechada)
Informações de encomenda: cada kit inclui 6 frascos de agentes individuais, 1 embalagem de acessórios protectores para olhos e mãos (1 par de óculos de protecção, 1 par de luvas de nitrilo, 2 pratos de limpeza, 1 raspador, 6 sacos do lixo), um cartão gráfico de instruções, fixações e parafusos para fixação à parede. Tudo fornecido numa caixa de plástico portátil. Encomende à parte os frascos de recarga dos agentes SPILL-X® e as embalagens extra dos acessórios protectores para olhos e mãos.