Print…
Kits para resíduos perigosos
Fornecedor: 3M
P110 P130 P200 P300 PF2001 P190 P110UK
121-1046EA 96.4 EUR
121-1046 121-1003 121-1005 121-1047 121-1048 121-1010 MMMAP110UK
Kits para resíduos perigosos
Materiais para controlo de derrames
Estes kits de para líquidos perigosos, são indicados para conter e limpar de imediato qualquer derrame.
  • P110: para derrames pequenos ou para uma última limpeza de derrames maiores, folhas de 280×330 mm, absorção de 0,25 l por folha
  • P130: rolo para áreas grandes, pode ser cortado à medida, 33×3000 cm, absorção de 50 l/rolo
  • P190: rolo universal, 48×3300 cm, absorção de 72 l/rolo
  • P200: minibarreiras, 75×1200 mm (Ø×C), absorção de 3,75 l/minibarreira
  • P300: almofadas de 180×380 mm, absorção de 2 l/almofada
  • P-F2001: minibarreiras, almofadas, folhas ou rolos de 12,5×1520 cm, absorção de 119 l/embalagem