Print…
Absorvente em pó Chemizorb®
Fornecedor: Merck
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 41.18 EUR
1.02051.0500 1.02051.9025
Absorvente em pó Chemizorb®
Materiais para controlo de derrames
Para absorção de ácidos, bases ou solventes. Graças à sua ampla superfície de contacto, o pó absorve grandes quantidades de líquido. Os líquidos de baixa viscosidade são absorvidos instantaneamente, e os meios muito viscosos (como a glicerina, os óleos) são absorvidos em poucos minutos.
  • Tamanho do grão < 0,1 mm (85 %)
  • Densidade aparente aproximada de 120 kg/m³
1 kg de pó permite absorver 2,5 a 4,5 l de soluções aquosas, ácidos ou bases, 3 a 4 l de solventes orgânicos, benzeno ; 7 l de óleos viscosos.