Print…
VWR®, Aventais, de LDPE/LLDPE
Fornecedor: VWR Collection
113-8278EA 16.6 EUR
113-8278 113-8279
VWR®, Aventais, de LDPE/LLDPE
Roupas Descartáveis
Avental descartável, feito de uma mistura de 65% LDPE e 35% LLDPE.
  • Eficaz contra sujidade, humidade e óleo
Comprimento: 1200 ou 1400 mm
Cor: branco