Print…
Recipientes de amostra, com tampa
Fornecedor: Simport Scientific
C581-500 C580-3 C580-4 C580-5 C581-1L C581-300 C581-2600 C581-5700
216-1005EA 132 EUR
216-1005 216-1001 216-1002 216-1003 SIMPC581-1L SIMPC581-300 SIMPC581-2600 SIMPC581-5700
Recipientes de amostra, com tampa
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
Esses contêineres e fechos são feitos de PP. Eles são ideais para coleta, transporte e armazenamento de fluidos, pós, sólidos, espécimes de patologia e amostras perigosas.
  • Descartável
  • Resista a temperaturas de −20 a + 80 ° C
Tampas herméticas previnem vazamentos e odores. Certos modelos listados abaixo têm uma tampa bem ajustada. Também oferecido com uma tampa à prova de violação incorporada que é aberta primeiro removendo a aba na lateral da tampa e, em seguida, levantando a tampa.
Os tamanhos 2600 e 5700 ml são fornecidos com alça de plástico para facilitar o manuseio.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904