Print…
Frascos para meios de cultura, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
214314401 214315406
391-0504EA 40.3 EUR
391-0504 391-0506
Frascos para meios de cultura, DURAN®
Frascos Frascos para meios
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com boca estreita para tampas de vidro. As tampas de vidro correspondentes estão disponíveis e são opcionais. Com marcação de volume e área de rotulagem branca.