Print…
VWR®, Massas em bloco, ferro, classe M2
Fornecedor: VWR Collection
611-8383EA 99 EUR
611-8383 611-8384 611-8385 611-8386 611-8387 611-8388 611-8389 611-8390
VWR®, Massas em bloco, ferro, classe M2
Massas Massas de calibração
Massas rectangulares feitas de ferro fundido, permanentemente magnetizados.
  • Número de identificação único indelével garante a rastreabilidade
  • Cinzento pintado
  • Cavidade de ajuste vedada com uma tampa de chumbo
Certificações: Em conformidade com o disposto pela OILM, acreditado pela COFRAC.