Print…
VWR®, Funis de haste longa
Fornecedor: VWR Collection
221-0204EA 26.1 EUR
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, Funis de haste longa
Funis Funis de filtração Funis de filtração
De PTFE, branco.
  • Resistência térmica: –200 a +280 °C
  • Totalmente quimicamente inerte
  • Acabamento interno supermacio e não aderente
Abertura cónica com haste longa.