Print…
VWR®, Massas de calibração, classe F2
Fornecedor: VWR Collection
611-8095EA 176 EUR
611-8095 611-8096 611-8097 611-8098 611-8099 611-8100 611-8125 611-8126 611-8127 611-8128 611-8129 611-8130 611-8154 611-8155 611-8156 611-8157 611-8158 611-8159 611-8160 611-8161 611-8162 611-8163 611-8164 611-8165 611-8166 611-8167 611-8168 611-8169 611-8170 611-8171 611-8172 611-8173 611-8174 611-8175 611-8176 611-8177 611-8178 611-8179 611-8180 611-8181 611-8182 611-8183 611-8184 611-8185 611-8186 611-8187 611-8188 611-8189 611-8190 611-8195 611-8196 611-8197 611-8198 611-8199 611-8200 611-8223 611-8224 611-8225 611-8226 611-8227
VWR®, Massas de calibração, classe F2
Massas Massas de calibração
Aço inoxidável massas de classe F2 para utilizadores que necessitam de níveis moderados de valores de tolerância na sua calibração e na utilização diária.
  • Massas de fio de metal até 500 mg em liga de cobalto
  • O número de identificação garante a rastreabilidade das massas a partir de 1 g
  • A gravação a laser melhora a legibilidade das marcações
  • Disponíveis com ou sem certificado COFRAC
Em conformidade com a recomendação da OILM R111.
Certificações: Em conformidade com a recomendação da OILM R111.
Informações de encomenda: Todos os pesos de 1 mg a 20 kg estão disponíveis com ou sem certificado COFRAC - visite o site ou entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor. Uma variedade de conjuntos de pesos também está disponível - pesquise o produto 'Conjuntos de pesos de calibração, Classe F2'.
Embalagem: Plastic cases have a vacuum sealed protective film to ensure that the case and calibration weight are protected during transportation.