Print…
VWR® Traceable® Ultra, Termómetros digitais
Fornecedor: VWR Collection
620-2081EA 203 EUR
620-2081 620-2079 620-2080
VWR® Traceable® Ultra, Termómetros digitais
Termómetros Termómetros Digitais
Estes termómetros adaptam-se a frascos, cuvetes, tubos de ensaio e microtubos para leituras de temperatura em produtos alimentares, gases, amostras, reagentes, banhos-maria, estufas, incubadoras e semissólidos. A haste longa permite ao utilizador efetuar medições enquanto agita soluções em recipientes fundos. Sonda em aço inoxidável (Ø: 3,5 mm).
  • Sonda resistente à maioria dos produtos químicos
  • Leituras em °C atualizadas a cada segundo
  • Seguro para a aplicação - Plástico praticamente inquebrável e construção em aço inoxidável
Peso: < 28 g
Certificações: Comply with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com pilha com capacidade para um ano, um certificado Traceable® e uma manga protetora.