As balanças robustas e económicas são ideais para estabelecimentos de ensino e uso laboratorial. Uma série que inclui desde a pesagem simples até ao funcionamento com calibração interna automática e a funcionalidade de data/hora de BPL. Modelos com prato de pesagem em aço inoxidável.
- Níveis de filtragem e unidades de medida selecionáveis
- Seleção de um simples display LCD ou display gráfico de grande dimensão (G) com funcionalidades adicionais para BPL e formulação
Note: Balances are now supplied without an internal battery to meet recent transport regulations. An optional external rechargeable battery (611-8684) may be purchased for portable operation of models shown with **.
User can choose three options for models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model name):
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight.
Certificações: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informações de encomenda: Para obter detalhes sobre a linha completa de acessórios, incluindo impressora, software, teclado externo e cabo de conexão para PC, visite o site ou entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor. Essas balanças também estão disponíveis com certificado de calibração. Entre em contato com o escritório de vendas local da Avantor para obter detalhes sobre esta opção.
Fornecimento: Supplied with plastic in use protective cover.
Atenção: Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Tablet Systems are not suitable for LPxG models (large graphic display precision balances).
Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly models with a W or C in the model name have a three-door or a circular windshield, D indicates dual range and i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See vwr.com for details of the full range of models.