Print…
VWR® Traceable®, Termómetro de bolso
Fornecedor: VWR Collection
620-2077EA 98.3 EUR
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Termómetro de bolso
Termómetros Termómetros Digitais
Termómetro seguro para o solo, cuvetes, tubos de ensaio, produtos alimentares, incubadoras, hidrocarbonetos de petróleo e praticamente todos os testes de laboratório. As leituras são atualizadas a cada segundo.
  • O clipe de bolso incorporado com design exclusivo, de perfil plano e ultraleve tornam-no ideal para transportar no bolso de uma camisa
  • O botão „HOLD“ fixa uma leitura para observação posterior; outro botão alterna entre °F e °C
  • A função de memória recupera as leituras mínimas/máximas ao longo de qualquer período de tempo
Sonda em aço inoxidável (Ø×C: 3,5×89 mm).
Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Length: 178 mm
Weight: 28,5 g
Certificações: Traceability to standards provided by NIST. Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Fornecimento: Fornecido com estojo de proteção, pilha de óxido de prata, sonda e certificado Traceable®.