Print…
VWR® Traceable®, Termómetros com mostrador digital, Traceable
Fornecedor: VWR Collection
620-2082EA 88.9 EUR
620-2082 620-2095 620-2024
VWR® Traceable®, Termómetros com mostrador digital, Traceable
Termómetros Termómetros Digitais
Estes termómetros são mais seguros do que os termómetros de mercúrio. A sonda lisa (620-2024) é adequada para soluções viscosas ou semissólidos graças à sua ponta de perfuração.
  • Leituras atualizadas a cada segundo
  • LCD grande e brilhante para facilitar a leitura
  • O modelo 620-2082 com disco metálico adicional (Ø: 12,7 mm) para medições de superfícies
Sonda em aço inoxidável (Cר: 133×3,8 mm).
Fornecimento: Fornecido com uma pilha de óxido de prata e um certificado Traceable.