1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H25964.14
H25964.06
H25964.14EA
70.8
EUR
H25964.14
H25964.06
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine ≥98%
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Purity: 98+%
CAS No.: 2547-66-2
Molecular Formula: C24H27N3
Formula Weight: 357.49
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 50-51°
Boiling Point: 100°/0.005mm
MDL No.: MFCD00014599
Fórmula:
C₂₄H₂₇N₃ Ponto de ebulição: 100 °C (0,005 mmHg) Ponto de Fusão: 50…51 °C Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014599 Número CAS: 2547-66-2 EINECS: 219-831-7 |