Print…
2,2'-Bithiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
A12335.03 A12335.06 A12335.14
A12335.03EA 41.4 EUR
A12335.03 A12335.06 A12335.14
2,2'-Bithiophene ≥98%
2,2'-Bithiophene
Purity: 98% CAS No.: 492-97-7 Molecular Formula: C8H6S2 Formula Weight: 166.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 3039 MDL No.: MFCD00005414
Fórmula: C₈H₆S₂
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005414
Número CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2