Print…
2,2'-Bithiophene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
402690025 402690200
ACRO402690025EA 28.7 EUR
ACRO402690025 ACRO402690200
2,2'-Bithiophene 97%
2,2'-Bithiophene
Fórmula: C₈H₆S₂
Ponto de Fusão: 30…35 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005414
Número CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Encomendar
Appearance Off-white to dark green to blue Crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)