Print…
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
296911000 296915000
ACRO296911000EA 64.5 EUR
ACRO296911000 ACRO296915000
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one 94%
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 65…67 °C (2,7mbar)
Ponto de Fusão: 4…13 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040468
Número CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
Acetone ≤6 %