Print…
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
341045-250G 341045-50G
SIAL341045-250GEA 440 EUR
SIAL341045-250G SIAL341045-50G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00014108
Número CAS: 126-39-6
EINECS: 204-785-2
UN: 1993
ADR: 3,I