2,5-Diphenyl-p-benzoquinone 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15369.14
A15369.06
A15369.14EA
133
EUR
A15369.14
A15369.06
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone 96%
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone
Purity: 96%
CAS No.: 844-51-9
Molecular Formula: C18H12O2
Formula Weight: 260.30
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2051812
Fórmula:
C₁₈H₁₂O₂ Ponto de Fusão: 215…219 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001600 Número CAS: 844-51-9 EINECS: 212-680-8 |