4-Quinazolone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Hydroxyquinazoline, Quinazolin-4(3H)-one
A17129.09
A17129.18
A17129.09EA
39.3
EUR
A17129.09
A17129.18
4-Quinazolone ≥98%
4-Quinazolone
Purity: 98%
CAS No.: 491-36-1
Molecular Formula: C8H6N2O
Formula Weight: 146.15
Odour: Odourless
Melting Point: 216-219°
Beilstein Reference: 118473
MDL No.: MFCD00511302
Fórmula:
C₈H₆N₂O Ponto de Fusão: 216…219 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00511302 Número CAS: 491-36-1 EINECS: 207-735-8 |