Print…
2-Benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157058-100G 157058-25G
SIAL157058-100GEA 136 EUR
SIAL157058-100G SIAL157058-25G
2-Benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
2-Benzoxazolinone
Fórmula: C₇H₅NO₂
Número MDL : MFCD00005716
Número CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0