2-Benzoxazolinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
benzo[d]oxazol-2(3H)-one
A19378.14
A19378.22
A19378.14EA
49.8
EUR
A19378.14
A19378.22
2-Benzoxazolinone ≥98%
2-Benzoxazolinone
Purity: 98%
CAS No.: 59-49-4
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Flash Point: 160°(320°F)
Melting Point: 139-140°
Beilstein Reference: 119481
MDL No.: MFCD00005716
Fórmula:
C₇H₅NO₂ Ponto de Fusão: 139…140 °C Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005716 Número CAS: 59-49-4 EINECS: 200-430-0 |