Print…
2-Benzoxazolinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: benzo[d]oxazol-2(3H)-one
169080250 169081000 169085000
ACRO169080250EA 46.6 EUR
ACRO169080250 ACRO169081000 ACRO169085000
2-Benzoxazolinone 98%
2-Benzoxazolinone
Fórmula: C₇H₅NO₂
Ponto de Fusão: 137…141 °C
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005716
Número CAS: 59-49-4
EINECS: 200-430-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %