3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A11375.03
A11375.06
A11375.03EA
91.7
EUR
A11375.03
A11375.06
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 22053-74-3
Molecular Formula: C10H8OS
Formula Weight: 176.24
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 121582
Fórmula:
C₁₀H₈OS Ponto de Fusão: 88…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052307 Número CAS: 22053-74-3 |