Print…
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12666.03 A12666.06
A12666.03EA 88.4 EUR
A12666.03 A12666.06
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥97%
5-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 97% CAS No.: 14315-14-1 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 32-36° Boiling Point: 71-73°/0.6mm MDL No.: MFCD00052509
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de ebulição: 71…73 °C (0,6 mmHg)
Ponto de Fusão: 32…36 °C
Densidade: 1,11
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052509
Número CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2