3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15772.03
A15772.06
A15772.14
A15772.03EA
53.1
EUR
A15772.03
A15772.06
A15772.14
3-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
3-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98%
CAS No.: 1455-18-1
Molecular Formula: C9H8S
Formula Weight: 148.23
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.6240
Melting Point: -40°
Boiling Point: 72-74°/2mm
Beilstein Reference: 111282
MDL No.: MFCD00040243
Fórmula:
C₉H₈S Ponto de ebulição: 72…74 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 1,13 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040243 Número CAS: 1455-18-1 EINECS: 215-934-6 |