Print…
2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
467456-1G 467456-5G
SIAL467456-1GEA 153 EUR
SIAL467456-1G SIAL467456-5G
2-Methylbenzo[b]thiophene, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₈S
Número MDL : MFCD00216250
Número CAS: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2