Print…
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H32224.03 H32224.06
H32224.03EA 112 EUR
H32224.03 H32224.06
2-Methylbenzo[b]thiophene ≥98%
2-Methylbenzo[b]thiophene
Purity: 98% CAS No.: 1195-14-8 Molecular Formula: C9H8S Formula Weight: 148.23 Melting Point: 51-52° MDL No.: MFCD00216250
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de Fusão: 51…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216250
Número CAS: 1195-14-8
EINECS: 214-792-2