Print…
2,1,3-Benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B10900-100G B10900-25G B10900-5G
SIALB10900-100GEA 670 EUR
SIALB10900-100G SIALB10900-25G SIALB10900-5G
2,1,3-Benzothiadiazole, Sigma-Aldrich®
2,1,3-Benzothiadiazole
Fórmula: C₆H₄N₂S
Número MDL : MFCD00005809
Número CAS: 273-13-2
EINECS: 205-985-2