Print…
2-Methyl-2-oxazoline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
159971000 159975000
ACRO159971000EA 85.7 EUR
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Methyl-2-oxazoline 99%
2-Methyl-2-oxazoline
Fórmula: C₄H₇NO
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005298
Número CAS: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)