Print…
2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
137456-100ML 137456-500ML
SIAL137456-100MLEA 84.8 EUR
SIAL137456-100ML SIAL137456-500ML
2-Ethyl-2-oxazoline, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-2-oxazoline
Fórmula: C₅H₉NO
Número MDL : MFCD00005302
Número CAS: 10431-98-8
EINECS: 233-912-4