2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23287.22
B23287.36
B23287.22EA
57.8
EUR
B23287.22
B23287.36
2-Ethyl-2-oxazoline ≥99%
2-Ethyl-2-oxazoline
Purity: 99%
CAS No.: 10431-98-8
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Amine-like
pH: 10-12
Melting Point: -62°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 105464
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005302
Fórmula:
C₅H₉NO Ponto de ebulição: 128…129 °C Ponto de Fusão: –62 °C Densidade: 0,981 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005302 Número CAS: 10431-98-8 EINECS: 233-912-4 ADR: 8,II |