4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4E)-4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
A10155.03
A10155.06
A10155.03EA
43.9
EUR
A10155.03
A10155.06
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one ≥98%
4-Ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one
Purity: 98+%
CAS No.: 15646-46-5
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 163055
MDL No.: MFCD00003204
Fórmula:
C₁₂H₁₁NO₃ Ponto de Fusão: 93…97 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD03225480 Número CAS: 15646-46-5 EINECS: 239-713-9 |