Print…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
23184-1G 23184-5G
SIAL23184-1GEA 170 EUR
SIAL23184-1G SIAL23184-5G
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride), Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fórmula: C₁₅H₁₁ClO₂
Número MDL : MFCD00001138
Número CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2923
ADR: 8,II