Print…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
8.18203.0025EA 282 EUR
8.18203.0025 8.18203.8500 8.18203.0005
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) para síntese
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fórmula: C₁₅H₁₁ClO₂
Número MDL : MFCD00001138
Número CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 1759
ADR: 8,II