Print…
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
170940010 170940050 170940250 170941000
ACRO170940010EA 24.3 EUR
ACRO170940010 ACRO170940050 ACRO170940250 ACRO170941000
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride) 98%
9-Fluorenylmethyl chloroformate (Fmoc chloride)
Fórmula: C₁₅H₁₁ClO₂
Ponto de Fusão: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001138
Número CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
HPLC ≥94 %