Print…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane estabilizada, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
230995-10G 230995-50G
SIAL230995-10GEA 63.2 EUR
SIAL230995-10G SIAL230995-50G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane estabilizada, Sigma-Aldrich®
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Número MDL : MFCD00003216
Número CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1