Print…
(-)-Shikimic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
S5375-10MG S5375-1G S5375-5G
SIALS5375-10MGEA 49 EUR
SIALS5375-10MG SIALS5375-1G SIALS5375-5G
(-)-Shikimic acid, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Número MDL : MFCD00066278
Número CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2