Print…
(-)-Shikimic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.24476.0250 8.24476.1000
8.24476.0250EA 47 EUR
8.24476.0250 8.24476.1000
(-)-Shikimic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimic acid
Fórmula: C₇H₁₀O₅
Peso Molecular: 174.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066278
Número CAS: 138-59-0
EINECS: 205-334-2
Encomendar
Solubility 180 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 174.15 g/mol
Synonyms (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid
Hill Formula C7H10O5