Print…
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T27502-100G T27502-10G
SIALT27502-100GEA 287 EUR
SIALT27502-100G SIALT27502-10G
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂S
Número MDL : MFCD00005212
Número CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3