Print…
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
138640250 138641000 138640100
ACRO138640250EA 53.7 EUR
ACRO138640250 ACRO138641000 ACRO138640100
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid 98%
(R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂S
Peso Molecular: 133.17 g/mol
Ponto de Fusão: 203 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005212
Número CAS: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -136° to -144° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 %