Print…
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TBHP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
458139-100ML 458139-1L 458139-25ML 458139-4L 458139-18L
SIAL458139-100MLEA 77.2 EUR
SIAL458139-100ML SIAL458139-1L SIAL458139-25ML SIAL458139-4L SIAL458139-18L
tert-Butyl hydroperoxide 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl hydroperoxide
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 96.2 °C
Densidade: 0.93 g/mL (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002130
Número CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2