Print…
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TBHP
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 21.4 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butyl hydroperoxide 70% 70%
tert-Butyl hydroperoxide
Fórmula: C₄H₁₀O₂
Peso Molecular: 90.12 g/mol
Ponto de ebulição: 96 °C (decomposição)
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0.937
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002130
Número CAS: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN: 3109
ADR: 5.2
Merck Index: 14,1570
Encomendar
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)